Przejdź do
G4401
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt
≥85%, powder
Synonim(y):
6-Deoxy-β-L-galactopyranosylguanosine 5′-diphosphate, GDP-Fuc, GDP-fucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N5Na2O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt, ≥85%
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)n3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)
InChI key
LQEBEXMHBLQMDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose (GDP-fucose) is a sugar nucleotide present in bacteria and humans[1] and is a fucosyltransferase substrate.[2]
Substrate for fucosyltransferase
Application
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt may be used as a component of fucosyltransferase VII (FTVII) reaction buffer to aid exofucosylation in murine adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells (AMSCs).[3] It has been used for microbe agglutination assay and agglutination inhibition assay.
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt has been used for microbe agglutination assay and agglutination inhibition assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D925051060G5131
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)