Przejdź do
G7127
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
GDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O11P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.20
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
type
Type I
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
InChI key
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt has been used:
  • in GTP-γ-35S functional assays
  • in Y1 agonist-stimulated [35S]- guanosine-5′-O-(3-thio)triphosphate (GTPγS) functional binding
  • in the expression and purification of recombinant proteins
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-diphosphate (GDP) is the diphosphate nucleoside of the purine guanine. GDP and GTP are involved in and may be used to study cell signaling via G-coupled protein receptors (GCPR) and guanine nucleotide exchange factors (GEF) and a variety of GTPases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7252G377651060
description
Type I, ≥96% (HPLC)
description
Type VI, ≥92.5%
description
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
description
≥90% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
bacterial (Corynebacterium), yeast, Porcine brain
biological source
Porcine brain, microbial (Corynebacterium sp), synthetic
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
liquid
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥92.5%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review