Przejdź do
G7252
Guanosine 5′-diphosphate tris salt from Saccharomyces cerevisiae
Type VI, ≥92.5%
Synonim(y):
GDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O11P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Storage temp.:
−20°C
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type VI
Quality Segment
assay
≥92.5%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
YWMHXINREUQYRO-GWTDSMLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-diphosphate (GDP) is the diphosphate nucleoside of the purine guanine. GDP and GTP are involved in and may be used to study cell signaling via G-coupled protein receptors (GCPR) and guanine nucleotide exchange factors (GEF) and a variety of GTPases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7127G900251060
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥92.5%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type VI
type
Type I
type
-
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)