Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 25 grids
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
copper
description
Thin-bar grids
packaging
vial of 25 grids
diam.
3.05 mm
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
hole W
19 μm
open area size
55%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| hole W 19 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G2153-1VL | 04061838079046 |