Przejdź do
G4776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
97 μm
open area size
55%
Application
Grids for transmission electron microscopy has been used to collect ultrafine sections of murine macrophage cell line during transmission electron microscopy (TEM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2278G1528G5401
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 25 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
material
copper
material
nickel
material
nickel
material
gold
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
grid size
100 mesh × 250 μm pitch
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
open area size
55%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
44%
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Thin-bar grids
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vanessa Cohignac et al.
Autophagy, 14(8), 1323-1334 (2018-06-26)
Nanoparticles (NPs) can be toxic, depending on their physico-chemical characteristics. Macroautophagy/autophagy could represent a potential underlying mechanism of this toxicity. We therefore set up a study aimed to characterize in depth the effects, on autophagy, of macrophage exposure to NPs
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G4776-1VL04061838050502