Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł |
Informacje o tej pozycji
839,00 zł
material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
hole W
42 μm
open area size
44%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material gold | material nickel | material gold | material copper |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| hole W 42 μm | hole W 208 μm | hole W 63 μm | hole W 42 μm |
| grid size 400 mesh × 62 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 300 mesh × 83 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| open area size 44% | open area size 69% | open area size 55% | open area size 44% |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G5401-1VL | 04061838079053 |