Przejdź do
G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
231,80 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
231,80 zł
Cena katalogowa244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
100 mesh × 250 μm pitch
hole W
208 μm
open area size
69%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4776G1653G5401
material
nickel
material
copper
material
copper
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
hole W
208 μm
hole W
97 μm
hole W
132 μm
hole W
42 μm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
grid size
100 mesh × 250 μm pitch
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
150 mesh × 165 μm pitch
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G1528-1VL04061838099341