Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
600 mesh × 42 μm pitch
hole W
27 μm
open area size
40%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| grid size 600 mesh × 42 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| hole W 27 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
| open area size 40% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G1903-1VL | 04061838079022 |