Przejdź do
G1887
Gly-His-Lys acetate salt
≥97% (TLC)
Synonim(y):
Liver cell growth factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
2941,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H24N6O4C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.43
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
composition
Peptide content, ~70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
InChI key
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
General description
Gly-His-Lys is a tripeptide present at ∼200ng/ml in association with α-globulin and albumin, in human blood plasma.[1]
Application
Gly-His-Lys (GHK) has been used for the preparation of post-operative intra-articular injection of GHK-Cu (copper).[2]
Gly-His-Lys acetate salt has been used:
  • individually or as a complex with copper to test its effect on cytokines production in the human normal fibroblasts cell lines[3]
  • as a model peptide in N,N-dimethyl-N-methacryloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium betaine based capillary electrophoresis separation studies[4]
  • as a component of Coon′s modified Ham′s F-12 medium for culturing Fischer rat thyroid follicular cell line, FRTL-5[5]
Biochem/physiol Actions
Gly-His-Lys (GHK) acetate salt displays affinity towards copper(II) ions. This property enables GHK to modulate the copper intake into cells.[3] GHK is also involved in quenching toxic by-products generated by lipid peroxidation.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9133G4541G7387
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide content, ~70%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-His-Lys acetate salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)