Yes, this compound is generally soluble in water due to polar/ionizable peptide groups and the acetate salt form. This product is tested for solubility at 5 mg/mL. However, other sources indicate that the material is soluble up to 100 mg/mL in water with heat or sonication. This information has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Nazwa produktu
Leucine Enkephalin acetate salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C28H37N5O7.C2H4O2.H2O/c1-17(2)12-23(28(39)40)33-27(38)22(14-18-6-4-3-5-7-18)32-25(36)16-30-24(35)15-31-26(37)21(29)13-19-8-10-20(34)11-9-19;1-2(3)4;/h3-11,17,21-23,34H,12-16,29H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,37)(H,32,36)(H,33,38)(H,39,40);1H3,(H,3,4);1H2/t21-,22-,23-;;/m0../s1
InChI key
QKDIOZBQOQJXFR-XQCXOTTHSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
hello, is Leucine Enkephalin acetate salt hydrate ready soluble in water? i Assume it is due to structural groups
1 answer-
Helpful?
-
![[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/934/176/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687/640/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687.png)
![[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate ≥95.0% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/158/699/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c/640/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c.png)
![[D-Ala2]-Deltorphin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/289/271/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f/640/db4c3fc4-8ba9-46ef-b214-158c9758871f.png)