Przejdź do
G4541
Gly-Gly-His
≥98% (TLC)
Synonim(y):
Copper-binding peptide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Gly-His,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(=O)O
InChI
1S/C10H15N5O4/c11-2-8(16)13-4-9(17)15-7(10(18)19)1-6-3-12-5-14-6/h3,5,7H,1-2,4,11H2,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)
InChI key
PDAWDNVHMUKWJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Gly-Gly-His (GGH) tripeptide with carboxyl-terminal histidine residue is hydrophilic.[1]
Application
Gly-Gly-His has been used:
  • as a peptide test probe in the hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) studies[1]
  • in the electrochemical modification of back-side contact transducers (BSC) electrodes in copper (Cu2+) sensing studies
  • for the fabrication carbon nanotube electrode for detection of Cu2+ ions
Biochem/physiol Actions
Gly-Gly-His (GGH) tripeptide displays the affinity of copper (Cu2+) complexation. These complexes display good skin tolerance and may be useful in wound healing.[2] GGH copper complexes are proposed to reduce tumor necrosis factor α (TNF-α)-based interleukin 6 (IL-6) secretion by in vivo studies with fibroblasts.[2] GGH is used in comparative studies with other imidazole-containing peptides such as carnosine. An area of active application research involves the GGH binding of copper ions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1887G388250239
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I have some questions regarding GGH (G4541): 1) is it a synthetic peptide? 2) is it used in molecular biology? 3) Is it DNA free? Thank you in advance. Best regards Maryam
    1 answer
    1. Currently, this peptide is synthetically manufactured. The product has not been tested for use in any specific applications or for the presence of DNA. There are a number of different uses in the field of biochemistry. Please see the link below to review the Peer Reviewed Papers available for this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/g4541?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=G4541&type=citation_search