Przejdź do
G7387
Gly-His-Lys acetate salt
BioXtra, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonim(y):
Liver cell growth factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H24N6O4C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Biological source:
synthetic (organic)
Mol wt:
400.43 g/mol
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
powder
mol wt
400.43 g/mol
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<2 EU/mL
color
white
solubility
H2O: soluble 0.5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
InChI key
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
Application
Gly-His-Lys acetate salt has been used:
  • as a component of the serum-containing medium to culture human thyroid cells[1]
  • as a supplement to culture fisher rat thyroid cells[2]
  • as a component of the Dulbecco′s modified Eagle Medium (DMEM)/HamF12/mesenchymal stem cell media to culture mesenchymal stem cells[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4127SRP3251SRP3152
biological source
synthetic (organic)
biological source
mouse submaxillary glands
biological source
rat
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mol wt
400.43 g/mol
mol wt
6 kDa
mol wt
18.4 kDa
mol wt
33.9 kDa
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
impurities
<2 EU/mL
impurities
≤50 EU/vial (LAL test)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
solubility
H2O: soluble 0.5 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial is reconstituted with 0.5 mL of 0.85% NaCl)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-His-Lys acetate salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G7387-.5MG04061833642696