Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł |
Informacje o tej pozycji
585,00 zł
Quality Segment
form
crystalline
pH range
6.95-7.05
mp
268 °C
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.[1]
- Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.[2]
- As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).[3]
- Myeloperoxidase activity assay.[4]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 2.5 mg/mL, colorless | solubility H2O: soluble 25 mg/mL | solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form tablet | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 268 °C | mp 268 °C | mp - | mp - |
| pH range 6.95-7.05 | pH range - | pH range - | pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20325-40-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Aktywność oksydazy glukozy mierzona za pomocą ciągłego testu spektrofotometrycznego przy 500 nm, wskazującego szybkość utleniania glukozy.
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F5803-50MG | 04061833618318 |