Przejdź do
D9143
o-Dianisidine
peroxidase substrate, chromogenic, powder
Synonim(y):
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
204-355-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879884
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
o-Dianisidine, peroxidase substrate
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
as a constituent in neutral benzidine staining of dried blood smears
o-Dianisidine has been used for neutrophil myeloperoxidase activity (MPO) assay.[1] It has also been used for staining erythrocytes.
Disclaimer
Darkens in storage.
Probably carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D325233430N6876
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-90-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)