Przejdź do
D9154
o-Dianisidine dihydrochloride
tablet
Synonim(y):
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
1615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.21
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
243-737-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917996
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
o-Dianisidine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 60 ml of 50 mM phosphate-citrate buffer, pH 5.0. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide immediately before to use.
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3252D5905F5803
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
tablet
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20325-40-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Aktywność oksydazy glukozy mierzona za pomocą ciągłego testu spektrofotometrycznego przy 500 nm, wskazującego szybkość utleniania glukozy.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9154-100TAB04061833590317
D9154-50TAB04061833590324