Przejdź do
F5551
Hemagglutinin, Filamentous
from Bordetella pertussis, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-HA, FHA, Hemagglutinin, Fimbrial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Quality level:
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hemagglutinin, Filamentous from Bordetella pertussis, lyophilized powder
Quality Level
form
lyophilized powder
mol wt
200-220 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Filamentous Hemagglutinin (FHA) from Bordetella pertussis is a major virulence-associated adhesion factor secreted by these bacteria. It contains an arginine-glycine-aspartate (RGD) sequence. FHA is a derivative of its precursor FhaB.
Biochem/physiol Actions
Filamentous Hemagglutinin (FHA) from Bordetella pertussis enables the attachment of bacteria to the epithelium of the upper respiratory tract. The arginine-glycine-aspartate (RGD) sequence mediates the binding of FHA to sulfated polysaccharides and pulmonary macrophage integrins.
Physical form
lyophilized from 0.05 M Tris HCL, pH 8, with 0.5 M sodium chloride and 5% sucrose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2980I2149P7208
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
200-220 kDa
mol wt
-
mol wt
1102.15 Da
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louise De Weerdt et al.
Frontiers in immunology, 15, 1360201-1360201 (2024-03-11)
Tetanus, diphtheria, acellular pertussis (Tdap) vaccination is recommended to be administered in every pregnancy. Although the safety of this strategy has been confirmed, the immunogenicity of Tdap vaccination in two successive pregnancies has not yet been described. This study investigated
Elizabeth M Goebel et al.
PloS one, 4(8), e6778-e6778 (2009-08-27)
Although B. bronchiseptica efficiently infects a wide range of mammalian hosts and efficiently spreads among them, it is rarely observed in humans. In contrast to the many other hosts of B. bronchiseptica, humans are host to the apparently specialized pathogen
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F5551-50UG04061832941141