Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4350,00 zł
Nazwa produktu
Pertussis toxin from Bordetella pertussis, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408) | Gene Information Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pertussis toxin from Bordetella pertussis
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?