Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2920,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~120 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested, human and animal tissue sections, western blot: 1:500 using extract of FGFR-3 transfected cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR3(2261)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... FGFR3(2261) | Gene Information human ... FGFR3(2261) | Gene Information human ... FGFR3(2261) | Gene Information human ... FGFR2(2263) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F3922-.2ML | 04061838163431 |