Merck
F6796
Sigma-Aldrich
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-2, Extracellular antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FGFR-2
Wybierz wielkość
0.2 ML
2810,00 zł
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.2 ML
2810,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115-125 kDa (doublet)
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using trypsin-digested, human and animal tissue sections
western blot: 1:2,000 using extract of FGFR-2 transiently transfected cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR2(2263)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) należą do dużej rodziny receptorów kinazy tyrozynowej czynników wzrostu (17-38 kDa). Rodzina FGF składa się z co najmniej siedemnastu członków oznaczonych jako FGF-1 do FGF-17, które wiążą się z receptorami FGF o wysokim powinowactwie (FGFR). Rozpuszczalne, wydzielane lub prawdopodobnie rozszczepione formy FGFR-1 i FGFR-2 zostały również znalezione w płynach ustrojowych. Są to glikozylowane białka o masie 110-150 kDa, które są zbudowane z zewnątrzkomórkowego regionu wiążącego ligand z dwoma lub zazwyczaj trzema domenami podobnymi do immunoglobulin (Ig) i ośmioma aminokwasami "acidic box", regionu transbłonowego i cytoplazmatycznej domeny kinazy tyrozynowej, która jest aktywowana po związaniu ligandu i dimeryzacji receptora. Miejsce wiązania ligandu wszystkich FGFR jest ograniczone do zewnątrzkomórkowych domen Ig-podobnych 2 i 3.
Specyficzność
Przeciwciało specyficznie reaguje z ludzkim FGFR-2; nie wykryto reakcji z FGFR-1 lub FGFR-3.
The antibody detects human FGFR-2 (bek) in extracts of transfected cells.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 362-374 of the extracellular region of human FGFR-2 (Bek).
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-2, Extracellular produkowane u królików zostało użyte w immunoprecypitacji i immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) są silnymi fizjologicznymi regulatorami normalnego rozwoju, gojenia się ran i naprawy, angiogenezy, różnych działań neurotroficznych, hematopoezy, a także przebudowy i konserwacji tkanek. FGFR wykazują nakładające się rozpoznawanie i nadmiarową specyficzność. Transdukcja sygnału przez FGFR wymaga dimeryzacji lub oligomeryzacji i autofosforylacji receptorów przez ich domenę kinazy tyrozynowej. Późniejsza asocjacja z cytoplazmatycznymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi prowadzi do syntezy DNA lub różnicowania. Sygnalizacja i odpowiedzi biologiczne wywoływane przez różne FGFR znacznie się różnią. FGFR-2 wykazuje wysoką ekspresję w rozwijających się tkankach ludzkich, w tym w mózgu (preferencyjnie w komórkach glejowych), splocie naczyniówkowym, skórze, płucach, nerkach i kościach. Można go znaleźć w kilku komórkach zależnych od zakotwiczenia, takich jak normalne i złośliwe komórki raka piersi.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline,
pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Affinity isolated on a peptide-agarose column.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Givol et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 6(15), 3362-3369 (1992-12-01)
Since 1989, the receptors for fibroblast growth factors (FGFs) were cloned and characterized as a subgroup of the family of receptor tyrosine kinases. Four FGF receptor genes were identified, all of which encode membrane-bound glycoproteins containing three immunoglobulin (Ig) -like
Ternary complex formation of EphA4, FGFR and FRS2$\alpha$ plays an important role in the proliferation of embryonic neural stem/progenitor cells
Sawada T, et al.
Genes Cells, 15(3), 297-311 (2010)
Fibroblast growth factor 23 reduces expression of type IIa Na+/Pi co-transporter by signaling through a receptor functionally distinct from the known FGFRs in opossum kidney cells
Yan X, et al.
Genes Cells, 10(5), 489-502 (2005)
A Baird
Current opinion in neurobiology, 4(1), 78-86 (1994-02-01)
Although first characterized by virtue of their ability to stimulate endothelial cell proliferation in vitro and angiogenesis in vivo, the fibroblast growth factors are now also well recognized for their neurotrophic activities. Understanding the physiological significance of these multifunctional, virtually
The heparin-binding (fibroblast) growth factor family of proteins.
W H Burgess et al.
Annual review of biochemistry, 58, 575-606 (1989-01-01)