Kluczowe dokumenty
SAB4500888
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD333, CD333 antigen, FGFR-3, Fibroblast growth factor receptor 3, JTK4
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 87 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR3(2261)
Opis ogólny
FGFR3 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3) należy do rodziny białek receptora czynnika wzrostu fibroblastów (Fgfr). Posiada 19 eksonów, zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand, domenę transbłonową i wewnątrzkomórkową domenę kinazy tyrozynowej. Znajduje się na ludzkim chromosomie 4p16.3.
Przeciwciało anty-FGFR3 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka FGFR3.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego FGFR3.
Zakres immunogenu: 131-180
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FGFR3 zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje germinalne w genie FGFR3 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3) powodują autosomalne dominujące dysplazje szkieletowe, takie jak achondroplazja (ACH), dysplazja thanatoforyczna (TD) i hipochondroplazja (HCH). Gen ten kontroluje również aktywność komórkową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of heterozygosity at 4p16.3 and mutation of FGFR3 in transitional cell carcinoma
Sibley K, et al.
Oncogene, 20, 686-691 (2001)
Masanobu Kawai et al.
The Journal of biological chemistry, 288(4), 2414-2427 (2012-12-14)
Fibroblast growth factor-23 (FGF23) is well established to play crucial roles in the regulation of phosphate homeostasis. X-linked hypophosphatemic rickets (XLH) is characterized by impaired mineralization and growth retardation associated with elevated circulating FGF23 levels. Administration of phosphate and calcitriol
Daniella Da Silva et al.
Regenerative therapy, 24, 602-616 (2023-11-30)
Worldwide, osteoporosis is the utmost predominant degenerative bone condition. Stem cell regenerative therapy using adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) is a promising therapeutic route for osteoporosis. Photobiomodulation (PBM) has sparked considerable international appeal due to its' ability to augment stem