Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 010,00 zł 7707,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5035147
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
Quality Segment
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
InChI key
XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan is a fluorescent reagent, which directly links to the sulfur atom of thiols without a flexible alkyl chain. It is used to detect low molecular thiols using high performance liquid chromatography.[1]
Application
Reagent for fluorimetric assay of thiols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
S Maruta et al.
Journal of biochemistry, 128(4), 687-694 (2000-09-30)
In the presence of excess amounts of fluorine, a physiological divalent cation, magnesium (Mg(2+)), forms a novel phosphate analogue, magnesium fluoride (MgFn). Park et al. [Biochim. Biophys. Acta 1430, 127-140 (1999)] previously demonstrated that MgADP. MgFn forms a complex with
Chie Moritani et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 40(7), 984-991 (2017-04-07)
Glutathione (GSH) is an ubiquitous thiol-containing tripeptide, which plays important roles in cellular protection from oxidative stress. In our search for a dietary source that can increase GSH levels, we discovered that a 24 h treatment of HepG2 cells with rice
Mikhail Linetsky et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 44(9), 3920-3926 (2003-08-27)
To determine the mechanism that leads to the UVA light-dependent loss of glutathione reductase (GR) activity in human lens (HL). Both the HL water-soluble (WS) fraction and yeast GR were irradiated with UVA light (200 mW/(cm(2). h) for 1 hour
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F3639-50MG | 04061832534671 |
| F3639-10MG | 04061833284773 |