Przejdź do
C1154
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
Powder
Synonim(y):
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3ClN2O4S · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.65
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5200152
Nazwa produktu
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt,
assay
>98%
Quality Segment
form
powder
color
brown, light yellow
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5760F438346640
color
brown, light yellow
color
orange to red
color
-
color
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
solubility
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)