Przejdź do
M5760
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan
>97.5% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, MBD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
251-775-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1151390
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan,
assay
>97.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange to red
solubility
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CNc2ccc([N+]([O-])=O)c3nonc23)cc1
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
InChI key
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent probe for hydrophobic (non-polar) regions in proteins and nucleoproteins.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angharad R Morgan et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 15(6), 776-787 (2019-05-03)
Plasma biomarkers for Alzheimer's disease (AD) diagnosis/stratification are a "Holy Grail" of AD research and intensively sought; however, there are no well-established plasma markers. A hypothesis-led plasma biomarker search was conducted in the context of international multicenter studies. The discovery
Comparison of Intact Parathyroid Hormone, Alkaline Phosphatase, Phosphate Levels for Diagnosing Severe Metabolic Bone Disease in Infants with Severe Bronchopulmonary Dysplasia.
Erin K Tkach et al.
American journal of perinatology, 34(12), 1199-1204 (2017-04-22)
Andaine Seguin-Orlando et al.
Scientific reports, 5, 11826-11826 (2015-07-03)
The recent discovery that DNA methylation survives in fossil material provides an opportunity for novel molecular approaches in palaeogenomics. Here, we apply to ancient DNA extracts the probe-independent Methylated Binding Domains (MBD)-based enrichment method, which targets DNA molecules containing methylated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5760-1G04061826116920