Przejdź do
F4383
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
≥98%
Synonim(y):
4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt, 7-Fluorobenz-2,1,3-oxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, Ammonium 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonate, SBD-F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3FN2O4S · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5199564
Assay:
≥98%
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98%
storage condition
protect from light
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, also known as SBD-F, is a low molecular weight sensitive fluorescent probe. SBD-F reacts with sulfhydryl groups (disulfides do not react with SBD-F and must first be reduced to thiols, such as tributylphosphine) to produce highly fluorescent compounds. The rate of reaction of thiols with SBD-F gradually increases with increasing pH. High fluorescence intensities are observed at pH 2-12. SBD-F has an excitation range between 380-385nm and an emission range between 510-515nm.
Application
Fluorescent probe for thiols and pre-column labeling of biological thiols for HPLC
SBD-F is suitable for the HPLC determination of biological thiols at the picomole level. SBD-F has been used in HPLC methods for measuring total plasma and serum homocysteine levels. It is also suitable to determine metallothionein in a tandem column HPLC method with an isocratic solvent system. SBD-F has been used for determining the position of disulfide linkages of cysteine residues in proteins and for detecting cysteine-containing peptides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46640F3639C1154
assay
≥98%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
>98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
fluorescence
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
N P Dudman et al.
Clinical chemistry, 42(12), 2028-2032 (1996-12-01)
The recognition of homocysteine as a vascular risk factor has led to increased clinical interest in assaying plasma homocysteine concentrations. Our aim was to improve the reliability of a widely used assay based on HPLC of the fluorescent 7-benzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic
B L Ling et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 10(10-12), 985-988 (1992-10-01)
The present investigation analyses the potentials of capillary chromatography using packed fused silica capillaries filled with 5 microns RP-18 for the fluorescence determination of glutathione in human blood samples. Adaptation of conventional HPLC equipment for miniaturized chromatographic assays proved successful.
T Toyo'oka et al.
Biomedical chromatography : BMC, 3(4), 166-172 (1989-07-01)
Biological thiols and disulfides in rat and hamster tissues were simultaneously determined by HPLC-fluorescence detection using 4-(aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole (ABD-F) and ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate (SBD-F). The coefficients of variation (CV) of the method for reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG) in liver
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F4383-1MG04061833617700
F4383-25MG04061833617717
F4383-10MG04061832534688