Przejdź do
EC100
GenElute-E Zestaw do pojedynczego wirowania DNA krwi
greener alternative
Reagents and consumables for various blood sample types. 10, 50 or 250 purifications.
Synonim(y):
Zestaw DNA do krwi GenElute-E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For the purification of genomic DNA from whole or dried blood samples), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
input
blood (liquid or dried)
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 60 μL blood or 2-5 dried blood spots
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zestawy do oczyszczania GenElute-E stanowią prostą alternatywę dla oczyszczania DNA. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, GenElute-E oferuje:
  • Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
  • Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
  • Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Enzymy należy przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe składniki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
Zestaw GenElute-E Single Spin Blood DNA Kit został opracowany do oczyszczania genomowego DNA z szerokiej gamy próbek krwi, w tym świeżej, mrożonej lub pełnej krwi lub wysuszonych plamek krwi (FTA card punches). Można stosować krew ludzką i zwierzęcą stabilizowaną EDTA, cytrynianem lub heparyną.
Początkowy etap lizy krwi odbywa się w warunkach fizjologicznych, w których aktywność enzymatyczna proteaz jest ogólnie zwiększona. SmartLyse® Protease zawiera unikalną kombinację kilku aktywnych enzymów o rozszerzonej specyficzności substratowej. Ta optymalizacja pozwala na szybką i wydajną lizę komórek krwi (np. ludzkich, zwierzęcych, rybich i ptasich) oraz wysuszonych plamek krwi (powlekane karty FTA) za pomocą tego samego protokołu.
Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest porównywalna z większością popularnych metod opartych na krzemionce. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie: 40-minutowa liza i minimalne czynności praktyczne i przygotowawcze Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania posiadają oznaczenie FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SmartLyse is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC200EC196EC400
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 60 μL blood or 2-5 dried blood spots
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 200-1000 μL blood
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 60 μL blood or 2-5 dried blood spots
test parameters
: 3 min hands on time
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 30 minutes or less)
purified by
(Single-spin negative chromotography)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 30 minutes or less)
input
blood (liquid or dried)
input
blood (liquid or dried)
input
blood (liquid or dried)
input
cells
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Blood Lysis Buffer
  • SmartLyse® B Protease
  • Clearing Solution B
  • 1x Tris Buffer
  • Spin Columns
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™-E zapewniają dokładną kwantyfikację DNA i dalsze procesy enzymatyczne.
GenElute™-E DNA purification kits ensure accurate DNA quantitation and downstream enzymatic processes.
Powiązane treści
Reduce plastic waste and eliminate hazardous liquid waste for more sustainable laboratories with GenElute™-E Single Spin DNA and RNA prep kits.
Demo video showing how to purify DNA and RNA GenElute™-E single spin nucleic acid purification kits
Answers to frequently asked questions related to GenElute™-E single spin DNA and RNA purification and negative chromatography
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
LGCEC10010-1KIT04065272346023
EC100-10RXN04061842202621
EC100-50RXN04061842202638
EC100-250RXN04061842202645
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
      Helpful?
  2. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
      Helpful?
  3. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  4. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.