Informacje o tej pozycji
purified by
(Single-spin negative chromotography)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For the purification of genomic DNA from whole or dried blood samples), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
input
blood (liquid or dried)
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 60 μL blood or 2-5 dried blood spots
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
2-8°C
General description
- Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
- Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
- Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute™-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Początkowy etap lizy krwi odbywa się w warunkach fizjologicznych, w których aktywność enzymatyczna proteaz jest ogólnie zwiększona. SmartLyse® Protease zawiera unikalną kombinację kilku aktywnych enzymów o rozszerzonej specyficzności substratowej. Ta optymalizacja pozwala na szybką i wydajną lizę komórek krwi (np. ludzkich, zwierzęcych, rybich i ptasich) oraz wysuszonych plamek krwi (powlekane karty FTA) za pomocą tego samego protokołu.
Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest porównywalna z większością popularnych metod opartych na krzemionce. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute™-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Tylko elementy zestawu
- Blood Lysis Buffer
- SmartLyse® B Protease
- Clearing Solution B
- 1x Tris Buffer
- Lysis Plate
- Purification Plate
- DNA Storate Plate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?