Przejdź do
EC400
GenElute-E Zestaw DNA do hodowli komórkowych z pojedynczym wirowaniem
greener alternative
Reagents and consumables for various cell culture sample types. 10, 50 or 250 purifications.
Synonim(y):
GenElute-E Zestaw DNA do hodowli komórkowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
50 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
250 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 30 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For purification of genomic DNA from cell lines), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
input
cells
test parameters
: 3 min hands on time
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zestawy do oczyszczania GenElute-E stanowią prostą alternatywę dla oczyszczania DNA. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, GenElute-E oferuje:
  • Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
  • Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
  • Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Zestaw GenElute-E Single Spin Cell Culture DNA Kit oczyszcza genomowe DNA z powszechnie hodowanych linii komórkowych. DNA z maksymalnie 2 x 10^6 świeżych lub zamrożonych komórek może być oczyszczone przy użyciu standardowego protokołu, bez potrzeby dodatkowych optymalizacji.
Początkowy etap lizy odbywa się w warunkach fizjologicznych, w których aktywność enzymatyczna proteaz jest ogólnie zwiększona. SmartLyse® Protease zawiera unikalną kombinację kilku aktywnych enzymów o rozszerzonej specyficzności substratowej. Eliminuje to wymóg przedłużonej, nocnej inkubacji, która jest wymagana w wielu konwencjonalnych protokołach.
Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris, pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest równa lub lepsza niż w przypadku metod opartych na krzemionce, w zależności od rodzaju próbki. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie: 10-minutowa liza i minimalna liczba czynności praktycznych i przygotowawczych Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Preparation Note
Enzymy należy przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe składniki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania posiadają oznaczenie FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SmartLyse is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC300EC100EC500
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: 3 min hands on time
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 20 mg
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 60 μL blood or 2-5 dried blood spots
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 10-50 mg
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
input
cells
input
tissue (fresh or frozen)
input
blood (liquid or dried)
input
plant tissue (leaves, blossoms, fruits, roots, flour and seeds)
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Cell Lysis Buffer
  • SmartLyse® C Protease
  • Clearing Solution C
  • RNase A Cell
  • 1x Tris Buffer
  • Spin Columns
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
      Helpful?
  2. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
      Helpful?
  3. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  4. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
      Helpful?
  5. Has testing been conducted on the GenElute™-E kits to determine if they are capable of retrieving mitochondrial DNA?
    1 answer
    1. The GenElute™-E kits have not been tested for mtDNA. It's important to note that GenElute-E is not recommended for nucleotide isolation smaller than 50bp in size.