Przejdź do
E7625
D-(−)-Erythrose
≥75% (TLC), syrup
Synonim(y):
(2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-505-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721698
MDL number:
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
syrup
color
colorless to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
InChI key
YTBSYETUWUMLBZ-IUYQGCFVSA-N
Application
D-(-)-Erythrose, the D enantiomer of the aldose aldehyde erythrose, may be used as a reference compound in sugar metabolism analysis. D-(-)-Erythrose may be used to help identify and characterize erythrose reductase(s). D-Erythrose may be used to study the mechanisms of mutarotation in monosugars.[1] D-Erythrose may be used to study the mechanisms of organic microspherule formation and Maillard (glycation) reactions.[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75025377619688622
assay
≥75% (TLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC), 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
syrup
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to very dark yellow
color
white to off-white
color
-
color
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)