Merck
688622
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate
99%
Synonim(y):
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.36
Beilstein:
5387053
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Postać
crystals
czystość optyczna
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
117-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m11.../s1
Klucz InChI
XWLGYXKNZXAYBR-WIGUQUGVSA-N
Zastosowanie
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate can be used to prepare the ligand (+)-(2R,2′R)- 1,1′-bis(2-pyridylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine, which in turn can be used to synthesize its iron complexes applicable in C-N bond formation reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron complexes of tetramine ligands catalyse allylic hydroxyamination via a nitroso-ene mechanism
Porter D, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2549-2556 (2015)