Przejdź do
75025
D-Erythronic acid potassium salt
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanoic acid potassium salt, Potassium D-erythronate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O5 · xK+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H8O5.K/c5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;+1/t2-,3-;/m1./s1
InChI key
NIBJBHRBFKKLFG-SWLXLVAMSA-N
Biochem/physiol Actions
Erythronic acid is a sugar component of aqueous humour (eye). Erythronic acid is a normal organic acid present in a healthy adult and pediatric population and has been found in urine, plasma, CSF, aqueous humour (eye) and synovial fluid. Erythronic acid is formed when GlcNAc is oxidised.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96401K4125P1847
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
97.0-103.0% dry basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)