Przejdź do
E1768
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
≥97%
Synonim(y):
ETYA, Octadehydroarachidonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.40
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1798411
Assay:
≥97%
Form:
powder
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
78-80 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX15(246)
Biochem/physiol Actions
Eicosatetraynoic acid (ETYA) is a non-metabolizable analog of ω-6 arachidonic acid. ETYA is a strong activator of the human peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα).[1] It acts as an inhibitor of lipoxygenases (LOX)[2] and cyclooxygenases (COX).[3]
Eicosatetraynoic acid is a lipoxygenase and cyclooxygenase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
434741I4883F6513
assay
≥97%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
78-80 °C
mp
-
mp
77-78  °C
mp
95-97  °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1768-5MG04061832785370
E1768-25MG04061832785363