Przejdź do
I4883
Ibuprofen
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
Synonim(y):
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-784-6
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
powder
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ibuprofen, ≥98% (GC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
77-78  °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ibuprofen is a commonly used nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) known for its pain-relieving, anti-inflammatory, and fever-reducing properties. It can hinder the effectiveness of various antihypertensive medications, including β-adrenergic blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, and diuretics. Ibuprofen exists in an unbound state in cerebrospinal fluid and is accumulated in the synovial fluid of inflamed joints in arthritis patients.
Application
Ibuprofen has been used:
  • to study its vascular and pulmonary effects on neonatal lung development
  • to study its effects on cell apoptosis, cell proliferation, and histology changes in human cholangiocarcinoma cell lines
  • in the preparation of a terpene-based therapeutic deep eutectic system (THEDES) to investigate its physicochemical, antimicrobial, and anticancer properties
Biochem/physiol Actions
Cyclooxygenase (COX) inhibitor that has greater activity against COX-1 than against COX-2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7905PHR1004BP539
Ibuprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP539
Ibuprofen
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mp
77-78  °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product a racemic mixture of R and S ibuprofen?
    1 answer
    1. This product is a racemic mixture of R and S ibuprofen.