Przejdź do
434741
ETYA
Inhibits arachidonic acid uptake and the activities of arachidonic acid specific and non-specific acyl-CoA synthetases.
Synonim(y):
Kwas 5,8,11,14-eikozatetraenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCCC
InChI
1S/C20H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek. Hamuje wychwyt kwasu arachidonowego oraz aktywność specyficznych i niespecyficznych syntetaz acylo-CoA. Hamuje fosfolipazęA2 (PLA2) i cytochrom P-450. Hamuje cyklooksygenazę (ID50 = 8 µM), 5-lipooksygenazę (ID50 = 10 µM), 12-lipooksygenazę (ID50 = 300 nM) i 15-lipooksygenazę (ID50 = 200 nM) w całych komórkach. Działa również jako silny modulator wejścia Ca2+ do komórek. Blokuje wiązanie monocytów w minimalnie utlenionym LDL w komórkach śródbłonka. Stymuluje uwalnianie hormonu luteinizującego z hodowanych komórek przysadki mózgowej.
Przepuszczalny dla komórek. Hamuje wychwyt kwasu arachidonowego oraz specyficzną i niespecyficzną syntezę acylo-CoA. Hamuje fosfolipazęA2 (PLA2) i cytochrom P-450. Hamuje cyklooksygenazę (ID50 = 8 µM), 5-lipooksygenazę (ID50 = 10 µM), 12-lipooksygenazę (ID50 = 300 nM) i 15-lipooksygenazę (ID50 = 200 nM) w całych komórkach. Silny modulator wejścia Ca2 + do komórek. Stymuluje uwalnianie hormonu luteinizującego z hodowanych komórek przysadki mózgowej.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 8 µM, 10 µM, 300 nM, 200 nM odpowiednio przeciwko cyklooksygenazie, 5-lipoksygenazie, 12-lipoksygenazie i 15-lipoksygenazie w całych komórkach.
Główny cel
PLA₂
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Honda, H.M., et al. 1999. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.19, 680.
Ekokoski, E., and Tornquist, K. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1223, 274.
Ondrey, F., et al. 1989. Cancer Res.49, 1138.
Kuhn, H., et al. 1984. Eur. J. Biochem.139, 577.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
189400524488123040
assay
≥95% (TLC)
assay
≥85% (titration)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
solubility
acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, water: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c