Przejdź do
D9641
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
powder or solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-galactitol, Migalastat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
solubility
water: soluble 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride has been used as an α-galactosidase A inhibitor to assess the enzymatic activity of α-galactosidase A.[1][2] It has also been used as an α-galactosidase A inhibitor to study its effects on the mRNA levels in human embryonic kidney (HEK) cells and hippocampal neurons[3].
Biochem/physiol Actions
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride is an inhibitor of α-galactosidase A.[1] Deoxygalactonojirimycin exhibits therapeutic effects against Fabry disease.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D131D3179D4784
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble 1 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9641-2MG04061833270639