Przejdź do
D3179
2-Deoxy-D-glucose
≥98% (GC), BioXtra
Synonim(y):
2-Deoxy-D-arabinohexose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
color
white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
2-Deoxy-D-glucose was used in the development of anti-cancer strategies that involve radio- and chemosensitization and oxidative stress.[1][2] It was used in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR).[3]
Biochem/physiol Actions
2-Deoxy-D-Glucose (2-Deoxyglucose) is a glucose analog that inhibits glycolysis via its action on hexokinase, the rate limiting step of glycolysis. It is phosphorylated by hexokinase to 2-DG-P which can not be further metabolized by phosphoglucose isomerase. This leads to the accumulation of 2-DG-P in the cell and the depletion in cellular ATP. In vitro, 2-Deoxyglucose has been shown to induce autophagy, increases ROS production, and activate AMPK.[2]
2-Deoxy-D-Glucose (2-Deoxyglucose) is a glucose analog that inhibits glycolysis via its actions on hexokinase, the rate limiting step of glycolysis. It is phosphorylated by hexokinase to 2-DG-P which can not be further metabolized by phosphoglucose isomerase. This leads to the accumulation of 2-DG-P in the cell and the depletion in cellular ATP. In vitro, 2-Deoxyglucose has been shown to induce autophagy, increase ROS production, and activate AMPK.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8375D6134M9376
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)