Przejdź do
D4784
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
≥98% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.07
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5641607
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, Fluorogenic reagent
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to orange
mp
247 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
InChI key
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride is a fluorescence tag for α keto acids. It is also required for the derivatization of sialic acids in presence of dilute sulfuric acid. The method allows determination of sialic acids.
Application
Fluorogenic reagent for α-ketoacids.
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride has been used for the derivatization of sialic acids to analyse them by capillary liquid-chromatography-electrospray ionization/tandem mass spectrometry (CapLC-ESI-MS/MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6680778450D71607
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to orange
color
white to faint red
color
-
color
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.
Capillary Electrophoresis of Carbohydrates (2010)
Savaş İzzetoğlu et al.
Fish & shellfish immunology, 36(1), 181-186 (2013-11-13)
Coelomocytes are considered to be immune effectors of sea urchins. Coelomocytes are the freely circulating cells in the body fluid contained in echinoderm coelom and mediate the cellular defence responses to immune challenges by phagocytosis, encapsulation, cytotoxicity and the production
Determination of sialic acids in immune system cells (coelomocytes) of sea urchin, Paracentrotus lividus, using capillary LC-ESI-MS/MS.
Izzetoglu S, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 36, 181-186 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4784-50MG04061833585689
D4784-100MG04061833585672
D4784-10MG04061832342535
Questions
  1. When running on HPLC after labeling, which option should be chosen between D4784 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride and 66807 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride?
    1 answer
    1. Both D4784 ,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride and 66807 4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride are not marketed as amino acid labeling products. D4784 has a purity of 98% as determined by HPLC, while 66807 has a purity of 97% according to HPLC analysis. Both products are essentially the same.