Przejdź do
D3506
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
≥97% (perchloric acid titration), chelating agent, powder or crystals
Synonim(y):
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-710-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3920507
Assay:
≥97% (perchloric acid titration)
Form:
powder or crystals
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate,
vapor density
5.9 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
mp
95-98.5 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Application
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues.
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Biochem/physiol Actions
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
May form insoluble oxidation products in storage. Sensitivity in colorimetric copper determination not usually affected.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
714802286801.06689
assay
≥97% (perchloric acid titration)
assay
≥97%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
600 g/L
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
93 °C
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)