Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥97%
form
powder
quality
for the determination and separation of heavy metals
mp
95-98.5 °C (lit.)
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay - | assay ≥97% (perchloric acid titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 95-98.5 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder or crystals | form - |
| quality for the determination and separation of heavy metals | quality - | quality - | quality - |
| grade ACS reagent | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade ACS reagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?