Przejdź do
228680
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
ACS reagent grade
Synonim(y):
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-710-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3920507
Grade:
ACS reagent
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
composition
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
mp
95-98.5 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate may be used:
  • To synthesize cis-dichlorobis(N,N-diethyldithiocarbamato) tin(IV) by reacting with tin(II) chloride.
  • As an alternative to xanthates to generate carbamoyl radical precursors.
  • To synthesize a soluble precursor polymer for poly(thienylene vinylene).
  • To synthesize dichlorotetrakis(dimethyl sulfoxide)ruthenium (II), which can be a precursor to prepare other ruthenium complexes.[17}
Application
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues.
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues.
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Biochem/physiol Actions
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06689CRM42356D3506
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
93 °C
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
composition
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
composition
-
composition
-
composition
-
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
-
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?