Przejdź do
1.06689
Trihydrat dietyloditiokarbaminianu sodu
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu dietyloditiokarbaminowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10NNaS2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-710-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
solid
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
specific analyte(s)
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
93 °C
solubility
600 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S-]C(=S)N(CC)CC.O.O.O
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (HClO₄): ≥ 97,0 %
Popiół siarczanowy: 30,0 - 36,0 %
Czułość (jako odczynnik miedzi): przechodzi test
Identyczność (IR): przechodzi test
Odpowiada ACS
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)