Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
liquid
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
solution in methyl acetate
Quality Segment
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@@H]2CO[C@@H](C2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-18-16-14-20(25-15-16)19(18)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI key
DJKDIKIDYDXHDD-IGUVKOCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α analogue; thromboxane A2/prostaglandin H2 mimetic.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solution | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient |
| description solution in methyl acetate | description - | description - | description - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?