Przejdź do
D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Synonim(y):
U-46619, U46619
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4267334
Form:
solution
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
form
solution
Quality Segment
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChI key
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
General description
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α is an endoperoxide/thromboxane analog.
Application
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α has been used:
  • to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
  • to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
  • as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
Biochem/physiol Actions
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α is a thromboxane A2 agonist. It is useful in in vitro experiments to induce shape change, aggregation, secretion, phosphoinositide hydrolysis, and protein phosphorylation in platelets. It also causes an elevation in the cytosolic Ca++ levels slightly affecting the cyclic adenosine monophosphate (cAMP) formation. It acts as a potent stimulator of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), which mediates leukocyte adhesion to the endothelium.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0400P2016D6288
form
solution
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)