Przejdź do
P8887
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
GABAA modulator, solid
Synonim(y):
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α-OH-DHP, Allopregnan-3α-ol-20-one, Allopregnanolone, Brexanolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3211363
Form:
solid
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5α-Pregnan-3α-ol-20-one, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Application
5α-Pregnan-3α-ol-20-one has been used:
  • as an allosteric modulator of GABAA receptors in mice
  • a neuroprotective steroid in transgenic mice
  • a neurosteroid
Biochem/physiol Actions
5α-Pregnan-3α-ol-20-one is a positive allosteric modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor (GABAA). It is also called pregnan and during pregnancy it modulates the atrial volume receptors transducer properties. During estrus cycle, 5α-Pregnan-3α-ol-20-one or allopregnanolone levels changes in hypothalamus. It is present in high levels post adrenalectomy and gonadectomy.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8004H5002P2016
description
solid
description
≥98%
description
-
description
≥95%
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrg2(29709)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)