Przejdź do
D6288
6α,9α-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate
≥98%
Synonim(y):
Difluprednate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34F2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
245-815-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
WYQPLTPSGFELIB-JTQPXKBDSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8650M0639E8004
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D6288-50MG04061832856209