Przejdź do
C7290
N-Z-Amine® A
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Peptone from casein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
powder
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
N-Z-Amine A is a peptone containing amino acids and peptides derived by the enzymatic hydrolysis of casein protein. N-Z-Amine A may be used as a plant media growth supplement and in microbiological work.
Application
N-Z-Amine® A has been used:
  • as a component in MS media add this for in in vitro shoot multiplication
  • as a component in MS media add this for callus induction
  • as a component in N6-basal medium for immature zygotic embryos culturing
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4517C4464N4767
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
agriculture
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture
(ffff123)
application(s)
-
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Platas et al.
Microbiologia (Madrid, Spain), 12(1), 75-84 (1996-03-01)
The optimal conditions for the production of the halocin H1, a 31 kDa bacteriocin-like molecule produced by the extreme halophilic Archaea Haloferax mediterranei Xia3 active against Gram-negative haloarchaea, was characterized. The physico-chemical conditions required for the optimal production of halocin
K Oguma et al.
Infection and immunity, 14(3), 597-602 (1976-09-01)
Five toxigenic strains of Clostridium botulinum types C and D were incubated at 37 degrees C for 7 days in 15 ml of the following media: LYG medium, cooked-meat medium, egg meat medium, and N-Z-amine medium. The supernatants of these
In vitro propagation of northern red oak (Quercus rubra L.)
Vengadesan G and Pijut PM
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 45(4), 474-482 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7290-250G04061833512227
C7290-500G04061833512234
C7290-1KG04061833512203