Kluczowe dokumenty
N4517
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥6% amino, suitable for biotechnology and microbiology
Synonim(y):
Peptone from casein, N-Z-Case® AS
Wybierz wielkość
1 KG
800,00 zł
5 KG
3180,00 zł
800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
800,00 zł
5 KG
3180,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
N-Z-Amine® AS, Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 kg
analiza azotu
≥6% amino, ≥11% total
kolor
yellow
pH
5.8-7.8
Zastosowanie
microbiology
Opis ogólny
N-Z-Amine® AS is an enzyme digest of casein prepared from Bovine milk, processed to a high degree of hydrolysis. It is a refined hydrolysate with high solubility and is used as a microbiological nutrient in laboratory media and fermentations. It is a high-quality source of amino acids, vitamins, peptides, and growth promoting substances, produced by the enzymatic digestion of casein.
Zastosowanie
N-Z-Amine® AS is used as a nutrient for laboratory and fermentation media and in the production of antibiotics and enzymes.
Powiązanie
A form of N-Z-Amine A with much greater solubility. Concentrated solutions are clear, but contain some filterable solids.
Rekonstytucja
Recommended concentration: 210 g/L
Informacje prawne
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Andrew R Ednie et al.
The Journal of biological chemistry, 290(5), 2769-2783 (2014-12-20)
Voltage-gated K(+) channels (Kv) are responsible for repolarizing excitable cells and can be heavily glycosylated. Cardiac Kv activity is indispensable where even minimal reductions in function can extend action potential duration, prolong QT intervals, and ultimately contribute to life-threatening arrhythmias.
P Askerlund et al.
Plant physiology, 100(4), 1670-1681 (1992-12-01)
Purification and functional reconstitution of a calmodulin-stimulated Ca(2+)-ATPase from cauliflower (Brassica oleracea L.) is described. Activity was purified about 120-fold from a microsomal fraction using calmodulin-affinity chromatography. The purified fraction showed a polypeptide at 115 kD, which formed a phosphorylated