This product is soluble in water (100 mg/ml) with heating at 95 °C for 5 minutes. Autoclaving is not suggested as it has not been tested for this product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
Informacje o tej pozycji
735,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Level
grade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
form
powder
application(s)
agriculture
(ffff123)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - |
| application(s) agriculture | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source - | biological source bovine milk |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Hodowla bakterii E. coli w skali od małych kultur do fermentacji. Uwzględniono protokoły inicjowania kultury starterowej, komórek zawiesinowych, monokultury i posiewu bakteriofaga M13.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4464-250G | 04061835572243 |
-
Can N-Z-Amine be autoclaved at 121 degrees centigrade?