Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł 487,90 zł |
Informacje o tej pozycji
487,90 zł
Cena katalogowa574,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
pH
6.4-7.2(2% solution)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
NZ Amine EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. NZ Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Features and Benefits
NZ Amine powder provides:
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - | suitability - | suitability - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?