Przejdź do
C6835
N-Z-Amine® B
Synonim(y):
Peptone from casein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
315,35 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
315,35 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® B has been used along with casein to study the synergetic effect in combination with ascorbic acid and β-carotene in slowing down the oxidation of linoleic acid in model oxidation systems.
Biochem/physiol Actions
N-Z-Amine® B is a pancreatic digest of casein. It has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Features and Benefits
A refined hydrolysate with good solubility after heating
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0626N4517C7210
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
Porcine, bovine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11% total
nitrogen analysis
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
STUDIES ON IMMUNITY TO TOXINS OF CLOSTRIDIUM BOTULINUM I. A: Simplified Procedure for Isolation of Type A Toxin
Duff JT, et al.
Journal of Bacteriology, 73(1), 42-42 (1957)
Synergistic effect of antioxidant activity of casein and its enzymatic hydrolysate in combination with ascorbic acid and $\beta$-carotene in model oxidation systems
Bzducha A and Wolosiak R
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 5(1), 113-133 (2006)
J F Metzger et al.
Applied microbiology, 25(5), 770-773 (1973-05-01)
Release of Staphylococcus aureus enterotoxin B (SEB) into the culture medium was initiated during the mid-log phase of growth. A medium consisting of 4% N-Z Amine A (Sheffield), 0.2% dextrose, and 1% yeast extract supported maximum production of SEB. Although
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C6835-250G04061833629277