Przejdź do
C0626
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested
Synonim(y):
Peptone from casein, N-Z-Case® A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Z-Amine® A Casein Peptone, Enzymatically Digested
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
packaging
poly bottle of 250, 500 g, poly bottle of 1 kg, poly drum of 5 kg
nitrogen analysis
≥11.0% total
loss
≤5% loss on drying
pH
5.8-7.8
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
General description
N-Z-Amine® A is an enzyme digest of casein processed to a high degree of hydrolysis. It is a refined hydrolysate with high solubility and is used as a microbiological nutrient in laboratory media and fermentations. It is a high-quality source of amino acids, vitamins, peptides, and growth promoting substances, produced by the enzymatic digestion of casein.
Application
N-Z-Amine® has been used:
  • to homogenize leaves for the isolation of plasma membranes
  • as a supplement in Murashige and Skoog (MS) medium for optimization of alfalfa regeneration system
  • to prepare MOPS low phosphate minimal medium and M9 minimal medium
Preparation Note
Recommended concentration: 25 g/L
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Z-Amine® A Casein Peptone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)